4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470425-25G OR470425-5G
APOSOR470425-25GEA 3320 DKK
APOSOR470425-25G APOSOR470425-5G
4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039797
CAS-nummer: 1220039-56-4