Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 2300 DKK
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20491413
CAS-nummer: 1346597-46-3