3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470403-1G OR470403-250MG
APOSOR470403-1GEA 7490 DKK
APOSOR470403-1G APOSOR470403-250MG
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Formel: C₁₃H₁₀N₂O
Molekylvægt: 210.231 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410453
CAS-nummer: 887974-34-7