6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 3750 DKK
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₄H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410425
CAS-nummer: 887976-58-1