Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 9940 DKK
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115494
CAS-nummer: 1219331-78-8