2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470379-1G OR470379-5G
APOSOR470379-1GEA 3530 DKK
APOSOR470379-1G APOSOR470379-5G
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410001
CAS-nummer: 1136884-55-3