5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 3060 DKK
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₇NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410197
CAS-nummer: 38401-73-9