Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 6-phenylpiperidine-2-carboxylate
OR470369-1G OR470369-5G
APOSOR470369-1GEA 5350 DKK
APOSOR470369-1G APOSOR470369-5G
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410519
CAS-nummer: 1137664-24-4