1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 3370 DKK
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formel: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410623
CAS-nummer: 924817-79-8