6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470338-1G OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA 4440 DKK
APOSOR470338-1G APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115484
CAS-nummer: 898796-17-3