1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 4590 DKK
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Formel: C₁₃H₂₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410600
CAS-nummer: 924817-72-1