2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470320-1G OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA 1840 DKK
APOSOR470320-1G APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14659025
CAS-nummer: 158579-73-8