5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470319-1G OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA 2070 DKK
APOSOR470319-1G APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14660388
CAS-nummer: 1243391-74-3