Methyl4-iod-2-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 1260 DKK
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl4-iod-2-methoxybenzoat
Methyl4-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052925
CAS-nummer: 148490-97-5