Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 10460 DKK
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11857953
CAS-nummer: 865998-45-4