Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470292-5G OR470292-1G
APOSOR470292-5GEA 6040 DKK
APOSOR470292-5G APOSOR470292-1G
Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442776
CAS-nummer: 234082-16-7