3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 1540 DKK
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09802327
CAS-nummer: 938459-12-2