3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470270-1G OR470270-5G
APOSOR470270-1GEA 4520 DKK
APOSOR470270-1G APOSOR470270-5G
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410307
CAS-nummer: 887973-96-8