2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470251-1G
OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA
1230
DKK
APOSOR470251-1G
APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Formel:
C₁₇H₁₁NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12618618 CAS-nummer: 1041593-26-3 |