2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470251-1G OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA 1230 DKK
APOSOR470251-1G APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₇H₁₁NO
Molekylvægt: 245.275 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12618618
CAS-nummer: 1041593-26-3