1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470219-1G OR470219-5G
APOSOR470219-1GEA 1920 DKK
APOSOR470219-1G APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053006
CAS-nummer: 90152-93-5