(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470218-1G OR470218-250MG
APOSOR470218-1GEA 1590 DKK
APOSOR470218-1G APOSOR470218-250MG
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651720
CAS-nummer: 1305322-89-7