(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470217-1G OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA 2300 DKK
APOSOR470217-1G APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651719
CAS-nummer: 1315054-87-5