2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470206-25G OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA 9760 DKK
APOSOR470206-25G APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O₄S₂
Molekylvægt: 274.317 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01648439
CAS-nummer: 235100-91-1