2-Chloro-3-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 1370 DKK
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
Molekylvægt: 200.579 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00482025
CAS-nummer: 117054-76-9