Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 1300 DKK
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06740075
CAS-nummer: 186086-71-5