5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470201-1G OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA 2300 DKK
APOSOR470201-1G APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 204.225 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07383033
CAS-nummer: 501902-15-4