2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR470195-1G OR470195-5G
APOSOR470195-1GEA 2300 DKK
APOSOR470195-1G APOSOR470195-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Molekylvægt: 189.171 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08668825
CAS-nummer: 1614-06-8