Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470180-1G OR470180-5G
APOSOR470180-1GEA 2070 DKK
APOSOR470180-1G APOSOR470180-5G
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01411506
CAS-nummer: 91099-82-0