4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 3450 DKK
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formel: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651695
CAS-nummer: 807316-60-5