Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470174-25G OR470174-5G
APOSOR470174-25GEA 7490 DKK
APOSOR470174-25G APOSOR470174-5G
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Formel: C₁₂H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16089521
CAS-nummer: 141289-99-8