4,6-Dihydroxynicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470170-1G
OR470170-5G
APOSOR470170-1GEA
1490
DKK
APOSOR470170-1G
APOSOR470170-5G
4,6-Dihydroxynicotinamide
4,6-Dihydroxynicotinamide
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18651680 CAS-nummer: 5466-41-1 |