2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470158-1G OR470158-5G
APOSOR470158-1GEA 2300 DKK
APOSOR470158-1G APOSOR470158-5G
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071034
CAS-nummer: 1256633-35-8