2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 933 DKK
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Formel: C₇H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060887
CAS-nummer: 594-83-2
UN nummer: 1987
ADR: 3,III