Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 5350 DKK
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071000
CAS-nummer: 1256633-15-4