1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470134-25G OR470134-5G OR470134-10G
APOSOR470134-25GEA 7900 DKK
APOSOR470134-25G APOSOR470134-5G APOSOR470134-10G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18070994
CAS-nummer: 1515-84-0