4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 4440 DKK
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₃
Molekylvægt: 262.304 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18070986
CAS-nummer: 919085-52-2