5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyrazin-2-amine
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 1540 DKK
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Formel: C₉H₁₂BrN₃Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660032
CAS-nummer: 875781-41-2