Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470123-1G OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA 2980 DKK
APOSOR470123-1G APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11057846
CAS-nummer: 924867-88-9