2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470122-1G OR470122-5G
APOSOR470122-1GEA 2980 DKK
APOSOR470122-1G APOSOR470122-5G
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09932969
CAS-nummer: 1016519-61-1