(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470119-1G OR470119-5G
APOSOR470119-1GEA 2300 DKK
APOSOR470119-1G APOSOR470119-5G
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210083
CAS-nummer: 61317-73-5