(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470118-1G OR470118-250MG
APOSOR470118-1GEA 3750 DKK
APOSOR470118-1G APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210084
CAS-nummer: 64599-56-0