4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 4440 DKK
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Formel: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607516
CAS-nummer: 596817-46-8