tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470109-1G OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA 0 DKK
APOSOR470109-1G APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Formel: C₁₉H₂₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495901
CAS-nummer: 191731-16-5