3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 2300 DKK
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 220.268 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09711359
CAS-nummer: 938239-74-8