3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 1920 DKK
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃S
Molekylvægt: 212.265 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16883062
CAS-nummer: 18333-20-5