(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470098-1G OR470098-5G
APOSOR470098-1GEA 2300 DKK
APOSOR470098-1G APOSOR470098-5G
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02600649
CAS-nummer: 29936-86-5