3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470095-1G OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA 2300 DKK
APOSOR470095-1G APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495893
CAS-nummer: 1226776-90-4