Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470091-1G OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA 3750 DKK
APOSOR470091-1G APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₂₀H₂₈N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495881
CAS-nummer: 392331-67-8