Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470090-1G
OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA
2980
DKK
APOSOR470090-1G
APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16495878 CAS-nummer: 1226776-84-6 |